Läs mer
Laminarin
Produktkod. 15417459
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15417459 250 mg 250mg
15477449 1 g 1g
15487449 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15417459 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66193.MD
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
CAS: 9008-22-4 | C18H32O16 | 504,438 g/mol
Laminarin är en lagringsglukan och används nu för att studera dess interaktion med laminarinas som dess substrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Laminarin är en lagringsglukan och används
nu för att studera dess interaktion med laminarinas som dess substrat.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid (lätt, uppvärmd). Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9008-22-4
Molekylformel C18H32O16
Molekylvikt (g/mol) 504.438
MDL-nummer MFCD00046691
InChI-nyckel DBTMGCOVALSLOR-DEVYUCJPSA-N
Synonym laminarin, laminaran
PubChem CID 46173707
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R,6R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4 ,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxioxan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-2,3,5-triol
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Laminarin
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Merck Index 14,5350
Löslighetsinformation Löslig i dimetylsulfoxid (lätt, upphettad). Lätt löslig i vatten.
Optisk rotation −45° (c=2 i vatten)
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.