Läs mer
Laminarin
Produktkod. p-7043204
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15417459
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J66193.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 9008-22-4 | C18H32O16 | 504.438 g/mol
Laminarin är en lagringsglukan och används nu för att studera dess interaktion med laminarinas som dess substrat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer Laminarin är en lagringsglukan och används
nu för att studera dess interaktion med laminarinas som dess substrat.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid (lätt, uppvärmd). Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9008-22-4
Molekylformel C18H32O16
Molekylvikt (g/mol) 504.438
MDL-nummer MFCD00046691
InChI-nyckel DBTMGCOVALSLOR-DEVYUCJPSA-N
Synonym laminarin, laminaran
PubChem CID 46173707
IUPAC-namn (2S,3R,4S,5R,6R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,5-dihydroxi-6-(hydroximetyl)-4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4 ,5-trihydroxi-6-(hydroximetyl)oxan-2-yl]oxioxan-2-yl]oxi-6-(hydroximetyl)oxan-2,3,5-triol
LEDER C(C1C(C(C(C(O1)O)O)OC2C(C(C(C(O2)CO)O)OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Laminarin
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Merck Index 14,5350
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide (slightly,heated). Slightly soluble in water.
Optisk rotation −45° (c=2 in Water)
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.