Läs mer
Laminarin, TRC
Produktkod. 30136599
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136599 500 mg
30008690 250 mg
30008473 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136599 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCL170565500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9008-22-4
Molekylformel C18 H30 O14 X2
Molekylvikt (g/mol) 470.42
Synonym Goemar H 11, Iodus 40, Laminarin, (1→3)-β-D-Glucan
LEDER [X][C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]([X])[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Laminarin
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C18H32O16/c19-1-4-7(22)10(25)11(26)17(31-4)34-15-9(24)6(3-21)32-18(13(15)28)33-14-8(23)5(2-20)30-16(29)12(14)27/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16?,17?,18?/m1/s1
Formel vikt 470.1636