Läs mer
Brady™ Laminerad polyester ADR 1.5 1 Transportskyltar för explosiva ämnen Produktkod.: 11740204
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Brady™ Laminerad polyester ADR 1.5 1 Transportskyltar för explosiva ämnen
Produktkod. p-8004135
100 mm, 100.00 mm, 1 st, Varje
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Bredd (metrisk):
100.00 mm
200.00 mm
297.00 mm
Kvantitet:
1 st
250/Pk.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
Produktkod. 11740204
Brand: Brady™ 223555
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Specifikationer
Alternativt artikelnummer ADR 1,5-100 *100-B7541
Avsluta Glans
Material Laminerad polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 100.00 mm
Temperaturområde (metriskt) -40° C-110° C
Form Diamant
Visad text 1.5 1
Färg Svart på orange
Produkttitel
Brady™ Laminerad polyester ADR 1.5 1 Transportskyltar för explosiva ämnen >