Läs mer
Brady™ Laminerad polyester ADR 1.6 1 Transportskyltar för explosiva ämnen
Produktkod. 11770204
Change view
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Bredd (metrisk):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Kvantitet:
1 st
250/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Kvantitet unitSize
11770204 100 mm 100,00 mm 1 st Varje
11720244 100 mm 100,00 mm 250/förpackning 1 rulle
11780204 200 mm 200,00 mm 1 st Varje
11790204 297 mm 297,00 mm 1 st Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11770204 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 223558
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.95 SEK
    41.96 SEK / Paket med 1
    Save 1.99 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 20-08-2026
Specifikationer
Alternativt artikelnummer ADR 1,6-100 *100-B7541
Avsluta Glans
Material Laminerad polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 100,00 mm
Temperaturområde (metriskt) -40° C-110° C
Form Diamant
Visad text 1.6 1
Färg Svart på orange