Läs mer
Brady™ Laminerad polyester ADR 1 Explosiva ämnen Transportskyltar
Produktkod. 11730234 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
100 mm
Bredd (metrisk):
100,00 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
11730234 100 mm 100,00 mm 1 rulle
1 options
Produktkod. 11730234 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 223589
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3940.00 SEK
    3764.59 SEK / 1 rullar
    Save 175.41 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Alternativt artikelnummer ADR 1RL-100 *100-B7541
Avsluta Glans
Material Laminerad polyester
Kvantitet 250/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 100,00 mm
Temperaturområde (metriskt) -40° C-110° C
Form Diamant
Visad text 1
Färg Svart på orange