Läs mer
Brady™ Laminerad polyester ADR 3b Transportskyltar för brandfarlig vätska
Produktkod. 11750214 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
100 mm
200 mm
297 mm
Bredd (metrisk):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Kvantitet:
1 st
250/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
11750214 297 mm 297,00 mm 1 st Varje
11780244 100 mm 100,00 mm 250/förpackning 1 rulle
11740214 200 mm 200,00 mm 1 st Varje
11730214 100 mm 100,00 mm 1 st Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11750214 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 223566
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00 SEK
    129.57 SEK / Paket med 1
    Save 24.43 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Specifikationer
Alternativt artikelnummer ADR 3B-297 *297-B7541
Avsluta Glans
Material Laminerad polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Höjd (metrisk) 297 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 297,00 mm
Temperaturområde (metriskt) -40° C-110° C
Form Diamant
Visad text 3
Färg Vitt på rött