Läs mer
Brady™ Laminerad polyester ADR 4.1 Transportskylt för brandfarliga fasta ämnen
Produktkod. 11730224 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
100 x 100 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsstorlek
11730224 100 x 100 mm 1 rulle
1 options
Produktkod. 11730224 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 223576
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4870.00 SEK
    4108.24 SEK / 1 rullar
    Save 761.76 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Alternativt artikelnummer ADR 4.1RL-100 *100-B7541
Avsluta Glans
Material Laminerad polyester
Kvantitet 250/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 100.00 mm
Temperaturområde (metriskt) -40° C-110° C
Form Diamant
Mått (L x B) 100 x 100 mm
Visad text 4
Färg Vita ränder