Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | ADR 4.2RL-100 *100-B7541 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Laminerad polyester |
| Kvantitet | 250/Pk. |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Tjocklek | 0.099 mm |
| Bredd (metrisk) | 100.00 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40° C-110° C |
| Form | Diamant |
| Visa mer |