Läs mer
Brady™ Laminerad polyester anti-sladd tejp-stansade klossar
Färg:
Fotoluminescerande, svart, Black
Rött
Svart
Mått (L x B):
19 x 600 mm
140 x 140 mm
150 x 600 mm
600 x 150 mm
Förpackningsmängd:
24-pack
50-pack
Förpackningsstorlek:
1 paket
Beskrivning
- Anti-skid (anti-slip) tejper hjälper till att förhindra halka och fall på våta eller hala golv.
- Den robusta polyestertejpen är klisterad och belagd med tusentals partiklar av hållbart aluminiumoxidkorn.
- Antisladdtejp fäster permanent på rena, torra golv, tål fett och olja och fungerar både inomhus och utomhus.
- Antisladdtejp finns i en mängd olika färger och storlekar för att passa alla dina golvmarkeringsbehov
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | ANTISKID TEJP 140X140MM RÖD PK 50 |
| Beskrivning | Anti-skid tejp-die-cut klossar - röd |
| Mått (L x B) | 140 x 140 mm |
| För användning med (applikation) | Dragkraft på trappsteg, hala golv och markering av utträdesvägar |
| Längd (engelska) | 5,5 tum |
| Längd (metrisk) | 140 mm |
| Förpackningsmängd | 50-pack |
| Temperaturområde (engelska) | -40 °F till +158 °F |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till +70 °C |
| Tjocklek | 0.162 mm |
| Visa mer |