Läs mer
Brady™ Laminerad polyester anti-sladd tejp-stansade klossar
Produktkod. p-8000098
Färg:
Fotoluminescerande, svart, Black
Rött
Svart
Mått (L x B):
19 x 600 mm
140 x 140 mm
150 x 600 mm
600 x 150 mm
Förpackningsmängd:
24-pack
50-pack
Förpackningsstorlek:
1 paket
Produktkod. 11731336
Brand: Brady™ 078196
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Laminerad polyester anti-sladd tape-die-cut klossar hjälper till att förhindra halka och fall på våta eller hala golv.
  • Anti-skid (anti-slip) tejper hjälper till att förhindra halka och fall på våta eller hala golv.
  • Den robusta polyestertejpen är klisterad och belagd med tusentals partiklar av hållbart aluminiumoxidkorn.
  • Antisladdtejp fäster permanent på rena, torra golv, tål fett och olja och fungerar både inomhus och utomhus.
  • Antisladdtejp finns i en mängd olika färger och storlekar för att passa alla dina golvmarkeringsbehov
Specifikationer
Alternativt artikelnummer ANTIK-TEJP SVART 140X140MM PK 50
Beskrivning Anti-skid tejp-die-cut klossar - svart
Mått (L x B) 140 x 140 mm
För användning med (applikation) Dragkraft på trappsteg, hala golv och markering av utträdesvägar
Höjd (engelska) 5,51 tum
Längd (engelska) 5,5 tum
Längd (metrisk) 140 mm
Förpackningsmängd 50-pack
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +70 °C
Tjocklek 0.162 mm
Bredd (engelska) 5,51 tum
Bredd (metrisk) 140 mm
Typ av lim Permanent akryl
Färg Svart
Material Polyester
Typ Anti-skid Tape