Läs mer
Brady™ Utgångsskylt för utrymningsväg i laminerad polyester
Produktkod. 10453184 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt på grönt
Produktkod. Färg
10453184 Vitt på grönt
1 options
Produktkod. 10453184 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 250453
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.50 SEK
    50.20 SEK / Paket med 1
    Save 9.30 SEK
    15% Av
I lager
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU-direktiv 2002/95/EG
Alternativt artikelnummer PIC 372-200X200-B7541 (märkt)
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 200 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Fyrkantig
Visad text Produktion
Produkttyp Escape Route tecken
Färg Vitt på grönt