Läs mer
Brady™ Laminerad polyester brandfarlig vätska klistermärken
Produktkod. 10142024 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Svart på rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
10142024 Svart på rött Varje
1 options
Produktkod. 10142024 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 257504
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.20 SEK
    45.80 SEK / Paket med 1
    Save 8.40 SEK
    15% Av
I lager
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer ADR 3A-100 *100-B7541
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkeringar och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Romboid
Visad text Brandfarliga vätskor 3
Produkttyp Transportetikett för farligt gods
Färg Svart på rött