Läs mer
Brady™ Laminerad polyester GHS Symboletiketter: Explosiv
Höjd (metrisk):
50 mm
100 mm
Bredd (metrisk):
50,00 mm
100,00 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 250
Beskrivning
- Högkvalitativa etiketter som tål de tuffaste miljöerna
- Ultrahållbara material gör att du bara behöver märka produkter en gång i livet
- Extremt väder-, nötnings- och kemikaliebeständig
- Etiketter tål temperaturer på -40° C till +120° C
- 50 mm x 50 mm etiketter levereras som en kontinuerlig rulle, användaren skär efter behov
- 100 mm x 100 mm etiketter är individuella etiketter på rulle
Specifikationer
Specifikationer
| Alternativt artikelnummer | PIC 1801-50 *50-B7541-RLL-C |
| Avsluta | Glans |
| Material | Laminerad polyester |
| Kvantitet | 250/Pk. |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Tjocklek | 0.099 mm |
| Bredd (metrisk) | 50,00 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40° C-110° C |
| Form | Diamant |
| Visa mer |