Läs mer
Brady™ Laminerad polyester GHS Symboletiketter: Explosiv
Produktkod. 15644207
Höjd (metrisk):
50 mm
100 mm
Bredd (metrisk):
50,00 mm
100,00 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 250
Produktkod. 15644207
Brand: Brady™ 811679
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Etiketter med GHS-symbol - Explosiv
  • Högkvalitativa etiketter som tål de tuffaste miljöerna
  • Ultrahållbara material gör att du bara behöver märka produkter en gång i livet
  • Extremt väder-, nötnings- och kemikaliebeständig
  • Etiketter tål temperaturer på -40° C till +120° C
  • 50 mm x 50 mm etiketter levereras som en kontinuerlig rulle, användaren skär efter behov
  • 100 mm x 100 mm etiketter är individuella etiketter på rulle
Specifikationer
Alternativt artikelnummer PIC 1801-100 *100-B7541-RLL
Avsluta Glans
Material Laminerad polyester
Kvantitet 250/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 100,00 mm
Temperaturområde (metriskt) -40° C-110° C
Form Diamant
Språk Engelska
Färg Svart på vitt