Läs mer
Brady™ Laminerad polyester GHS Symboletiketter: Explosiv
Produktkod. 15654207 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
50 mm
100 mm
Bredd (metrisk):
50,00 mm
100,00 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 250
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
15654207 50 mm 50,00 mm Paket med 250
11733879 50 mm 50,00 mm 1 rulle
15644207 100 mm 100,00 mm Paket med 250
11598864 100 mm 100,00 mm 1 rulle
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15654207 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 811681
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1850.00 SEK
    1557.69 SEK / Paket med 250
    Save 292.31 SEK
    15% Av
I lager
Etiketter med GHS-symbol - Explosiv
  • Högkvalitativa etiketter som tål de tuffaste miljöerna
  • Ultrahållbara material gör att du bara behöver märka produkter en gång i livet
  • Extremt väder-, nötnings- och kemikaliebeständig
  • Etiketter tål temperaturer på -40° C till +120° C
  • 50 mm x 50 mm etiketter levereras som en kontinuerlig rulle, användaren skär efter behov
  • 100 mm x 100 mm etiketter är individuella etiketter på rulle
Specifikationer
Alternativt artikelnummer PIC 1801-50 *50-B7541-RLL-C
Avsluta Glans
Material Laminerad polyester
Kvantitet 250/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
Höjd (metrisk) 50 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 50,00 mm
Temperaturområde (metriskt) -40° C-110° C
Form Diamant
Språk Engelska
Färg Rött