Läs mer
Brady™ Laminerad polyester GHS symbol tecken
Produktkod. 11548874
Bredd (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Visad text:
Akut toxicitet
Andningsrisk
Brännbar
Explosiv
Farligt för vattenmiljön
Frätande
Hälsorisk
Komprimerad gas
Lättantändligt
Oxiderande
Stil:
Individuella markörer på en rulle
Individuella markörer på rulle
Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle
Kort monterad
Kvantitet:
1 st
100/förpackning
20/förp.
250/förpackning
6/förp.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 20
Paket med 250
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 11548874
Brand: Brady™ 811684
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Hjälp till att garantera säkerheten på jobbet och maximera produktiviteten med dessa GHS-varningsetiketter. Brady™ GHS-symbolskyltar i laminerad polyester finns i en mängd olika storlekar, med och utan text. Standardiserade bilder minskar risken för missförstånd.
  • Självhäftande etiketter med GHS-symbol
  • Laminerad polyester med blank finish
  • Högkvalitativa etiketter som tål de tuffaste miljöerna
  • Ultrahållbara material gör att du bara behöver märka produkter en gång i livet
  • Extremt väder-, nötnings- och kemikaliebeständig
  • Etiketter tål temperaturer på -40° C till +120° C
  • 50 mm x 50 mm etiketter levereras som en kontinuerlig rulle, användaren skär efter behov
  • 100 mm x 100 mm etiketter är individuella etiketter på rulle
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt artikelnummer PIC 1802-100 *100-B7541-RLL
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Stil Individuella markörer på en rulle
Typ av lim Permanent akryl
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40° C-110° C
Form Diamant
Visad text Brännbar
Produkttyp GHS Symbol Tecken
Färg Rött på vitt