Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Skyltar och taggar
- Tecken på kemiska faror
- Brady™ Laminerad polyester GHS symbol tecken
Brady™ Laminerad polyester GHS symbol tecken
Produktkod. 11548894| Produktkod. | Bredd (metrisk) | Visad text | Stil | Kvantitet | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 11548894 | 100 mm | Farligt för vattenmiljön | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15414871 | 40 mm | Akut toxicitet | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 20 |
| 15404871 | 100 mm | Akut toxicitet | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 4 |
| 11598904 | 100 mm | Akut toxicitet | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15604227 | 100 mm | Akut toxicitet | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 11753889 | 50 mm | Akut toxicitet | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15614227 | 50 mm | Akut toxicitet | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15434871 | 70 mm | Akut toxicitet | Kort monterad | 6/förp. | Paket med 6 |
| 15454851 | 100 mm | Komprimerad gas | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 4 |
| 11548884 | 100 mm | Komprimerad gas | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15604217 | 100 mm | Komprimerad gas | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15464851 | 40 mm | Komprimerad gas | Kort monterad | 100/förpackning | Paket med 20 |
| 15368751 | 50 mm | Komprimerad gas | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15644237 | 50 mm | Komprimerad gas | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15474851 | 70 mm | Komprimerad gas | Kort monterad | 6/förp. | Paket med 6 |
| 11763879 | 50 mm | Komprimerad gas | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15614217 | 50 mm | Komprimerad gas | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15474861 | 100 mm | Frätande | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 4 |
| 11548904 | 100 mm | Frätande | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15684217 | 100 mm | Frätande | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15484861 | 40 mm | Frätande | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 20 |
| 11743889 | 50 mm | Frätande | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15694217 | 50 mm | Frätande | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15318761 | 50 mm | Frätande | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15684237 | 50 mm | Frätande | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15328751 | 50 mm | Explosiv | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15614237 | 50 mm | Explosiv | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15494861 | 70 mm | Frätande | Kort monterad | 6/förp. | Paket med 6 |
| 15338751 | 50 mm | Lättantändligt | Individuella markörer på rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15624237 | 50 mm | Lättantändligt | Individuella markörer på rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15414861 | 100 mm | Farligt för vattenmiljön | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 4 |
| 15644217 | 100 mm | Farligt för vattenmiljön | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15424861 | 40 mm | Farligt för vattenmiljön | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 20 |
| 11723889 | 50 mm | Farligt för vattenmiljön | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15654217 | 50 mm | Farligt för vattenmiljön | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15398751 | 50 mm | Farligt för vattenmiljön | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15664237 | 50 mm | Farligt för vattenmiljön | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15434861 | 70 mm | Farligt för vattenmiljön | Kort monterad | 6/förp. | Paket med 6 |
| 15484851 | 100 mm | Hälsorisk | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 4 |
| 11598884 | 100 mm | Hälsorisk | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15624217 | 100 mm | Hälsorisk | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15494851 | 40 mm | Hälsorisk | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 20 |
| 15378751 | 50 mm | Hälsorisk | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15654237 | 50 mm | Hälsorisk | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 11783879 | 50 mm | Hälsorisk | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15634217 | 50 mm | Hälsorisk | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15404861 | 70 mm | Hälsorisk | Kort monterad | 6/förp. | Paket med 6 |
| 15424851 | 100 mm | Oxiderande | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 4 |
| 11598874 | 100 mm | Oxiderande | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15684207 | 100 mm | Oxiderande | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 11753879 | 50 mm | Oxiderande | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15694207 | 50 mm | Oxiderande | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15434851 | 40 mm | Oxiderande | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 20 |
| 15444861 | 100 mm | Andningsrisk | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 4 |
| 15358751 | 50 mm | Oxiderande | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15634237 | 50 mm | Oxiderande | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15444851 | 70 mm | Oxiderande | Kort monterad | 6/förp. | Paket med 6 |
| 11598894 | 100 mm | Andningsrisk | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15664217 | 100 mm | Andningsrisk | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15454861 | 40 mm | Andningsrisk | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 20 |
| 11733889 | 50 mm | Andningsrisk | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15674217 | 50 mm | Andningsrisk | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15308761 | 50 mm | Andningsrisk | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15674237 | 50 mm | Andningsrisk | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15464861 | 70 mm | Andningsrisk | Kort monterad | 6/förp. | Paket med 6 |
| 11548874 | 100 mm | Brännbar | Individuella markörer på en rulle | 1 st | 1 rulle |
| 15664207 | 100 mm | Brännbar | Individuella markörer på en rulle | 1 st | Paket med 250 |
| 11743879 | 50 mm | Brännbar | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 1 st | 1 rulle |
| 15674207 | 50 mm | Brännbar | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 1 st | Paket med 250 |
| 15404851 | 40 mm | Brännbar | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 20 |
| 15464841 | 40 mm | Explosiv | Kort monterad | 20/förp. | - |
| 15414851 | 70 mm | Brännbar | Kort monterad | 6/förp. | Paket med 6 |
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Beskrivning
- Självhäftande diamantformade etiketter
- Förtryckt med GHS-farosymboler
- Laminerad polyester, blank finish svart och rött på vitt
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC |
| Alternativt artikelnummer | PIC 1806-100 *100-B7541-RLL |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 250/förpackning |
| Stil | Individuella markörer på en rulle |
| Typ av lim | Permanent akryl, Tryckkänslig |
| Beskrivning | Laminerad polyester |
| För användning med (applikation) | Rörmarkörer och säkerhetsskyltar |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Tjocklek | 0.024 mm |
| Bredd (metrisk) | 100 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 110 °C |
| Form | Diamant |
| Visad text | Farligt för vattenmiljön |
| Produkttyp | GHS Symbol Tecken |
| Färg | Svart på vitt |
| Visa mer Visa mindre |