Läs mer
Brady™ Laminerad polyester GHS symbol tecken
Bredd (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Visad text:
Akut toxicitet
Andningsrisk
Brännbar
Explosiv
Farligt för vattenmiljön
Frätande
Hälsorisk
Komprimerad gas
Lättantändligt
Oxiderande
Stil:
Individuella markörer på en rulle
Individuella markörer på rulle
Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle
Kort monterad
Kvantitet:
1 st
100/förpackning
20/förp.
250/förpackning
6/förp.
Unit Size:
1 rulle
Paket med 20
Paket med 250
Paket med 4
Paket med 6
Description
- Självhäftande diamantformade etiketter
- Förtryckt med GHS-farosymboler
- Laminerad polyester, blank finish svart och rött på vitt
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC |
| Alternativt artikelnummer | PIC 1807-50 *50-B7541-RLL-C |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 250/förpackning |
| Stil | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle |
| Typ av lim | Permanent akryl, Tryckkänslig |
| Beskrivning | Laminerad polyester |
| För användning med (applikation) | Rörmarkörer och säkerhetsskyltar |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Show More |