Läs mer
Brady™ Laminerad polyester GHS symbol tecken
Bredd (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Visad text:
Akut toxicitet
Andningsrisk
Brännbar
Explosiv
Farligt för vattenmiljön
Frätande
Hälsorisk
Komprimerad gas
Lättantändligt
Oxiderande
Stil:
Individuella markörer på en rulle
Individuella markörer på rulle
Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle
Kort monterad
Kvantitet:
1 st
100/förpackning
20/förp.
250/förpackning
6/förp.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 20
Paket med 250
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- Självhäftande etiketter med GHS-symbol
- Laminerad polyester med blank finish
- Högkvalitativa etiketter som tål de tuffaste miljöerna
- Ultrahållbara material gör att du bara behöver märka produkter en gång i livet
- Extremt väder-, nötnings- och kemikaliebeständig
- Etiketter tål temperaturer på -40° C till +120° C
- 50 mm x 50 mm etiketter levereras som en kontinuerlig rulle, användaren skär efter behov
- 100 mm x 100 mm etiketter är individuella etiketter på rulle
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC |
| Alternativt artikelnummer | PIC 1802-70 *70-B7541-CRD |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 6/förp. |
| Stil | Kort monterad |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beskrivning | Laminerad polyester |
| För användning med (applikation) | Rörmarkörer och säkerhetsskyltar |
| Höjd (metrisk) | 70 mm |
| Tjocklek | 0.024 mm |
| Visa mer |