Learn More
Brady™ Laminerad polyester GHS symbol tecken
Product Code. 15434851
Click to view available options
Bredd (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Visad text:
Akut toxicitet
Andningsrisk
Brännbar
Explosiv
Farligt för vattenmiljön
Frätande
Hälsorisk
Komprimerad gas
Lättantändligt
Oxiderande
Stil:
Individuella markörer på en rulle
Individuella markörer på rulle
Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle
Kort monterad
Kvantitet:
1 st
100/förpackning
20/förp.
250/förpackning
6/förp.
Unit Size:
1 rulle
Paket med 20
Paket med 250
Paket med 4
Paket med 6
Product Code. 15434851
Brand: Brady™ 811690
Only null left
Add to basket
Add to basket
Hjälp till att garantera säkerheten på jobbet och maximera produktiviteten med dessa GHS-varningsetiketter. Brady™ GHS-symbolskyltar i laminerad polyester finns i en mängd olika storlekar, med och utan text. Standardiserade bilder minskar risken för missförstånd.
  • Självhäftande diamantformade etiketter
  • Förtryckt med GHS-farosymboler
  • Laminerad polyester, blank finish svart och rött på vitt
Specifications
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt artikelnummer PIC 1803-40 *40-B7541-CRD
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 20/förp.
Stil Kort monterad
Typ av lim Permanent akryl, Tryckkänslig
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 40 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 40 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Diamant
Visad text Oxiderande
Produkttyp GHS Symbol Tecken
Färg Svart på vitt