Läs mer
Brady™ Laminerad polyester GHS symbol tecken
Produktkod. 15444861 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Visad text:
Akut toxicitet
Andningsrisk
Brandfarlig
Brännbar
Explosiv
Farligt för vattenmiljön
Frätande
Hälsorisk
Komprimerad gas
Oxiderande
Stil:
Individuella markörer på en rulle
Individuella markörer på en rullning
Kontinuerlig kastning, 250 symboler (inte etiketter)/Kast
Kort monterad
Kvantitet:
1 st
100/förpackning
20/förp.
250/förpackning
6/förp.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 20
Paket med 250
Paket med 4
Paket med 6
72 product options available for selection
Product selection table with 72 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Visad text Stil Kvantitet Förpackningsstorlek
15444861 100 mm Andningsrisk Kort monterad 20/förp. Paket med 4
15414871 40 mm Akut toxicitet Kort monterad 20/förp. Paket med 20
15404871 100 mm Akut toxicitet Kort monterad 20/förp. Paket med 4
11598904 100 mm Akut toxicitet Individuella markörer på en rulle 250/förpackning 1 rulle
15604227 100 mm Akut toxicitet Individuella markörer på en rulle 250/förpackning Paket med 250
11753889 50 mm Akut toxicitet Kontinuerlig kastning, 250 symboler (inte etiketter)/Kast 250/förpackning 1 rulle
15614227 50 mm Akut toxicitet Kontinuerlig kastning, 250 symboler (inte etiketter)/Kast 250/förpackning Paket med 250
15434871 70 mm Akut toxicitet Kort monterad 6/förp. Paket med 6
15454851 100 mm Komprimerad gas Kort monterad 20/förp. Paket med 4
11548884 100 mm Komprimerad gas Individuella markörer på en rulle 250/förpackning 1 rulle
15604217 100 mm Komprimerad gas Individuella markörer på en rulle 250/förpackning Paket med 250
15464851 40 mm Komprimerad gas Kort monterad 100/förpackning Paket med 20
15368751 50 mm Komprimerad gas Individuella markörer på en rulle 250/förpackning 1 rulle
15644237 50 mm Komprimerad gas Individuella markörer på en rulle 250/förpackning Paket med 250
15474851 70 mm Komprimerad gas Kort monterad 6/förp. Paket med 6
11763879 50 mm Komprimerad gas Kontinuerlig kastning, 250 symboler (inte etiketter)/Kast 250/förpackning 1 rulle
15614217 50 mm Komprimerad gas Kontinuerlig kastning, 250 symboler (inte etiketter)/Kast 250/förpackning Paket med 250
15474861 100 mm Frätande Kort monterad 20/förp. Paket med 4
11548904 100 mm Frätande Individuella markörer på en rulle 250/förpackning 1 rulle
15684217 100 mm Frätande Individuella markörer på en rulle 250/förpackning Paket med 250
15484861 40 mm Frätande Kort monterad 20/förp. Paket med 20
11743889 50 mm Frätande Kontinuerlig kastning, 250 symboler (inte etiketter)/Kast 250/förpackning 1 rulle
15694217 50 mm Frätande Kontinuerlig kastning, 250 symboler (inte etiketter)/Kast 250/förpackning Paket med 250
15318761 50 mm Frätande Individuella markörer på en rulle 250/förpackning 1 rulle
15684237 50 mm Frätande Individuella markörer på en rulle 250/förpackning Paket med 250
15328751 50 mm Explosiv Individuella markörer på en rulle 250/förpackning 1 rulle
15614237 50 mm Explosiv Individuella markörer på en rulle 250/förpackning Paket med 250
15494861 70 mm Frätande Kort monterad 6/förp. Paket med 6
15338751 50 mm Brandfarlig Individuella markörer på en rullning 250/förpackning 1 rulle
15624237 50 mm Brandfarlig Individuella markörer på en rullning 250/förpackning Paket med 250
15414861 100 mm Farligt för vattenmiljön Kort monterad 20/förp. Paket med 4
11548894 100 mm Farligt för vattenmiljön Individuella markörer på en rulle 250/förpackning 1 rulle
15644217 100 mm Farligt för vattenmiljön Individuella markörer på en rulle 250/förpackning Paket med 250
15424861 40 mm Farligt för vattenmiljön Kort monterad 20/förp. Paket med 20
11723889 50 mm Farligt för vattenmiljön Kontinuerlig kastning, 250 symboler (inte etiketter)/Kast 250/förpackning 1 rulle
15654217 50 mm Farligt för vattenmiljön Kontinuerlig kastning, 250 symboler (inte etiketter)/Kast 250/förpackning Paket med 250
15398751 50 mm Farligt för vattenmiljön Individuella markörer på en rulle 250/förpackning 1 rulle
15664237 50 mm Farligt för vattenmiljön Individuella markörer på en rulle 250/förpackning Paket med 250
15434861 70 mm Farligt för vattenmiljön Kort monterad 6/förp. Paket med 6
15484851 100 mm Hälsorisk Kort monterad 20/förp. Paket med 4
11598884 100 mm Hälsorisk Individuella markörer på en rulle 250/förpackning 1 rulle
15624217 100 mm Hälsorisk Individuella markörer på en rulle 250/förpackning Paket med 250
15494851 40 mm Hälsorisk Kort monterad 20/förp. Paket med 20
15378751 50 mm Hälsorisk Individuella markörer på en rulle 250/förpackning 1 rulle
15654237 50 mm Hälsorisk Individuella markörer på en rulle 250/förpackning Paket med 250
11783879 50 mm Hälsorisk Kontinuerlig kastning, 250 symboler (inte etiketter)/Kast 250/förpackning 1 rulle
15634217 50 mm Hälsorisk Kontinuerlig kastning, 250 symboler (inte etiketter)/Kast 250/förpackning Paket med 250
15404861 70 mm Hälsorisk Kort monterad 6/förp. Paket med 6
15424851 100 mm Oxiderande Kort monterad 20/förp. Paket med 4
11598874 100 mm Oxiderande Individuella markörer på en rulle 250/förpackning 1 rulle
15684207 100 mm Oxiderande Individuella markörer på en rulle 250/förpackning Paket med 250
11753879 50 mm Oxiderande Kontinuerlig kastning, 250 symboler (inte etiketter)/Kast 250/förpackning 1 rulle
15694207 50 mm Oxiderande Kontinuerlig kastning, 250 symboler (inte etiketter)/Kast 250/förpackning Paket med 250
15434851 40 mm Oxiderande Kort monterad 20/förp. Paket med 20
15358751 50 mm Oxiderande Individuella markörer på en rulle 250/förpackning 1 rulle
15634237 50 mm Oxiderande Individuella markörer på en rulle 250/förpackning Paket med 250
15444851 70 mm Oxiderande Kort monterad 6/förp. Paket med 6
11598894 100 mm Andningsrisk Individuella markörer på en rulle 250/förpackning 1 rulle
15664217 100 mm Andningsrisk Individuella markörer på en rulle 250/förpackning Paket med 250
15454861 40 mm Andningsrisk Kort monterad 20/förp. Paket med 20
11733889 50 mm Andningsrisk Kontinuerlig kastning, 250 symboler (inte etiketter)/Kast 250/förpackning 1 rulle
15674217 50 mm Andningsrisk Kontinuerlig kastning, 250 symboler (inte etiketter)/Kast 250/förpackning Paket med 250
15308761 50 mm Andningsrisk Individuella markörer på en rulle 250/förpackning 1 rulle
15674237 50 mm Andningsrisk Individuella markörer på en rulle 250/förpackning Paket med 250
15464861 70 mm Andningsrisk Kort monterad 6/förp. Paket med 6
11548874 100 mm Brännbar Individuella markörer på en rulle 1 st 1 rulle
15664207 100 mm Brännbar Individuella markörer på en rulle 1 st Paket med 250
11743879 50 mm Brännbar Kontinuerlig kastning, 250 symboler (inte etiketter)/Kast 1 st 1 rulle
15674207 50 mm Brännbar Kontinuerlig kastning, 250 symboler (inte etiketter)/Kast 1 st Paket med 250
15404851 40 mm Brännbar Kort monterad 20/förp. Paket med 20
15464841 40 mm Explosiv Kort monterad 20/förp. -
15414851 70 mm Brännbar Kort monterad 6/förp. Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 72 options available.
72 options
Produktkod. 15444861 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 811708
Bidra till ett säkrare och effektivare laboratorium
Använd kampanjkoden 28026
Visa alla kampanjer
I lager
Hjälp till att garantera säkerheten på jobbet och maximera produktiviteten med dessa GHS-varningsetiketter. Brady™ GHS-symbolskyltar i laminerad polyester finns i en mängd olika storlekar, med och utan text. Standardiserade bilder minskar risken för missförstånd.
  • Självhäftande
  • Laminerad polyester med blank finish
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt artikelnummer PIC 1807-100 *100-B7541-CRD
Material Polyester
Kvantitet 20/förp.
Stil Kort monterad
Typ av lim Permanent akryl, Tryckkänslig
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Diamant
Visad text Andningsrisk
Produkttyp GHS Symbol Tecken