Läs mer
Brady™ Laminerad polyester GHS symbol tecken
Produktkod. 15464861
Bredd (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Visad text:
Akut toxicitet
Andningsrisk
Brännbar
Explosiv
Farligt för vattenmiljön
Frätande
Hälsorisk
Komprimerad gas
Lättantändligt
Oxiderande
Stil:
Individuella markörer på en rulle
Individuella markörer på rulle
Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle
Kort monterad
Kvantitet:
1 st
100/förpackning
20/förp.
250/förpackning
6/förp.
missing translation for 'unitSize'
1 rulle
Paket med 20
Paket med 250
Paket med 4
Paket med 6
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15464861
missing translation for 'mfr': Brady™ 811712
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Hjälp till att garantera säkerheten på jobbet och maximera produktiviteten med dessa GHS-varningsetiketter. Brady™ GHS-symbolskyltar i laminerad polyester finns i en mängd olika storlekar, med och utan text. Standardiserade bilder minskar risken för missförstånd.
  • Självhäftande
  • Laminerad polyester med blank finish
Especificaciones
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt artikelnummer PIC 1807-70 *70-B7541-CRD
Material Polyester
Kvantitet 6/förp.
Stil Kort monterad
Typ av lim Permanent akryl, Tryckkänslig
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 70 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 70 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Diamant
Visad text Andningsrisk
Produkttyp GHS Symbol Tecken
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado