Läs mer
Brady™ Laminerad polyester GHS symbol tecken
Produktkod. 15614227
Bredd (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Visad text:
Akut toxicitet
Andningsrisk
Brännbar
Explosiv
Farligt för vattenmiljön
Frätande
Hälsorisk
Komprimerad gas
Lättantändligt
Oxiderande
Stil:
Individuella markörer på en rulle
Individuella markörer på rulle
Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle
Kort monterad
Kvantitet:
1 st
100/förpackning
20/förp.
250/förpackning
6/förp.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 20
Paket med 250
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15614227
Brand: Brady™ 811721
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hjälp till att garantera säkerheten på jobbet och maximera produktiviteten med dessa GHS-varningsetiketter. Brady™ GHS-symbolskyltar i laminerad polyester finns i en mängd olika storlekar, med och utan text. Standardiserade bilder minskar risken för missförstånd.
  • Självhäftande diamantformade etiketter
  • Förtryckt med GHS-farosymboler
  • Laminerad polyester, blank finish svart och rött på vitt
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC
Alternativt artikelnummer PIC 1809-50 *50-B7541-RLL-C
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 250/förpackning
Stil Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle
Typ av lim Permanent akryl, Tryckkänslig
Beskrivning Laminerad polyester
För användning med (applikation) Rörmarkörer och säkerhetsskyltar
Höjd (metrisk) 50 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 50 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Diamant
Visad text Akut toxicitet
Produkttyp GHS Symbol Tecken
Färg Svart på vitt