Läs mer
Brady™ Laminerad polyester GHS symbol tecken
Produktkod. 15624237
Bredd (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Visad text:
Akut toxicitet
Andningsrisk
Brännbar
Explosiv
Farligt för vattenmiljön
Frätande
Hälsorisk
Komprimerad gas
Lättantändligt
Oxiderande
Stil:
Individuella markörer på en rulle
Individuella markörer på rulle
Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle
Kort monterad
Kvantitet:
1 st
100/förpackning
20/förp.
250/förpackning
6/förp.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 20
Paket med 250
Paket med 4
Paket med 6
Produktkod. 15624237
Brand: Brady™ 814033
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Hjälp till att garantera säkerheten på jobbet och maximera produktiviteten med dessa GHS-varningsetiketter. Brady™ GHS-symbolskyltar i laminerad polyester finns i en mängd olika storlekar, med och utan text. Standardiserade bilder minskar risken för missförstånd.
  • Self-adhesive diamond shape labels
  • Pre-printed with GHS hazard symbols
  • Laminated polyester, gloss finish black and red on white
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010, RoHS compliant using EU Directive 2002/95/EC
Avsluta Gloss
Material Polyester
Kvantitet 250/förpackning
Stil Individuella markörer på rulle
Typ av lim Permanent Acrylic
Beskrivning Laminated Polyester
För användning med (applikation) Pipe markers and safety signs
Höjd (metrisk) 50 mm
Tjocklek 0.024 mm
Bredd (metrisk) 50 mm
Temperaturområde (metriskt) -40°C to 110°C
Form Diamond
Visad text Lättantändligt
Produkttyp GHS Symbol Sign
Färg Black on White