Läs mer
- Home
- Products
- Säkerhet och underhåll av anläggningen
- Skyltar och taggar
- Tecken på kemiska faror
- Brady™ Laminerad polyester GHS symbol tecken
Brady™ Laminerad polyester GHS symbol tecken
Produktkod. 15644237
Change view
Bredd (metrisk):
40 mm
50 mm
70 mm
100 mm
Visad text:
Akut toxicitet
Andningsrisk
Brännbar
Explosiv
Farligt för vattenmiljön
Frätande
Hälsorisk
Komprimerad gas
Lättantändligt
Oxiderande
Stil:
Individuella markörer på en rulle
Individuella markörer på rulle
Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle
Kort monterad
Kvantitet:
1 st
100/förpackning
20/förp.
250/förpackning
6/förp.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 20
Paket med 250
Paket med 4
Paket med 6
72 product options available for selection
| Produktkod. | Bredd (metrisk) | Visad text | Stil | Kvantitet | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 15644237 | 50 mm | Komprimerad gas | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15414871 | 40 mm | Akut toxicitet | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 20 |
| 15404871 | 100 mm | Akut toxicitet | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 4 |
| 11598904 | 100 mm | Akut toxicitet | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15604227 | 100 mm | Akut toxicitet | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 11753889 | 50 mm | Akut toxicitet | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15614227 | 50 mm | Akut toxicitet | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15434871 | 70 mm | Akut toxicitet | Kort monterad | 6/förp. | Paket med 6 |
| 15454851 | 100 mm | Komprimerad gas | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 4 |
| 11548884 | 100 mm | Komprimerad gas | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15604217 | 100 mm | Komprimerad gas | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15464851 | 40 mm | Komprimerad gas | Kort monterad | 100/förpackning | Paket med 20 |
| 15368751 | 50 mm | Komprimerad gas | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15474851 | 70 mm | Komprimerad gas | Kort monterad | 6/förp. | Paket med 6 |
| 11763879 | 50 mm | Komprimerad gas | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15614217 | 50 mm | Komprimerad gas | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15474861 | 100 mm | Frätande | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 4 |
| 11548904 | 100 mm | Frätande | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15684217 | 100 mm | Frätande | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15484861 | 40 mm | Frätande | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 20 |
| 15694217 | 50 mm | Frätande | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 11743889 | 50 mm | Frätande | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15318761 | 50 mm | Frätande | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15684237 | 50 mm | Frätande | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15328751 | 50 mm | Explosiv | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15614237 | 50 mm | Explosiv | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15494861 | 70 mm | Frätande | Kort monterad | 6/förp. | Paket med 6 |
| 15338751 | 50 mm | Lättantändligt | Individuella markörer på rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15624237 | 50 mm | Lättantändligt | Individuella markörer på rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15414861 | 100 mm | Farligt för vattenmiljön | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 4 |
| 11548894 | 100 mm | Farligt för vattenmiljön | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15644217 | 100 mm | Farligt för vattenmiljön | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15424861 | 40 mm | Farligt för vattenmiljön | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 20 |
| 11723889 | 50 mm | Farligt för vattenmiljön | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15654217 | 50 mm | Farligt för vattenmiljön | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15398751 | 50 mm | Farligt för vattenmiljön | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15664237 | 50 mm | Farligt för vattenmiljön | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15434861 | 70 mm | Farligt för vattenmiljön | Kort monterad | 6/förp. | Paket med 6 |
| 15484851 | 100 mm | Hälsorisk | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 4 |
| 11598884 | 100 mm | Hälsorisk | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15624217 | 100 mm | Hälsorisk | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15494851 | 40 mm | Hälsorisk | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 20 |
| 15378751 | 50 mm | Hälsorisk | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15654237 | 50 mm | Hälsorisk | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 11783879 | 50 mm | Hälsorisk | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15634217 | 50 mm | Hälsorisk | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15404861 | 70 mm | Hälsorisk | Kort monterad | 6/förp. | Paket med 6 |
| 15424851 | 100 mm | Oxiderande | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 4 |
| 15684207 | 100 mm | Oxiderande | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 11598874 | 100 mm | Oxiderande | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 11753879 | 50 mm | Oxiderande | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15694207 | 50 mm | Oxiderande | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15434851 | 40 mm | Oxiderande | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 20 |
| 15444861 | 100 mm | Andningsrisk | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 4 |
| 15358751 | 50 mm | Oxiderande | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15634237 | 50 mm | Oxiderande | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15444851 | 70 mm | Oxiderande | Kort monterad | 6/förp. | Paket med 6 |
| 11598894 | 100 mm | Andningsrisk | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15664217 | 100 mm | Andningsrisk | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15454861 | 40 mm | Andningsrisk | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 20 |
| 11733889 | 50 mm | Andningsrisk | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15674217 | 50 mm | Andningsrisk | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15308761 | 50 mm | Andningsrisk | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | 1 rulle |
| 15674237 | 50 mm | Andningsrisk | Individuella markörer på en rulle | 250/förpackning | Paket med 250 |
| 15464861 | 70 mm | Andningsrisk | Kort monterad | 6/förp. | Paket med 6 |
| 11548874 | 100 mm | Brännbar | Individuella markörer på en rulle | 1 st | 1 rulle |
| 15664207 | 100 mm | Brännbar | Individuella markörer på en rulle | 1 st | Paket med 250 |
| 11743879 | 50 mm | Brännbar | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 1 st | 1 rulle |
| 15674207 | 50 mm | Brännbar | Kontinuerlig rulle med 250 symboler (ej etiketter) per rulle | 1 st | Paket med 250 |
| 15404851 | 40 mm | Brännbar | Kort monterad | 20/förp. | Paket med 20 |
| 15464841 | 40 mm | Explosiv | Kort monterad | 20/förp. | - |
| 15414851 | 70 mm | Brännbar | Kort monterad | 6/förp. | Paket med 6 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 72 options available.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer.
15644237
Lieferant
Brady™
Lieferanten-Nr.
814035
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Självhäftande diamantformade etiketter
- Förtryckt med GHS-farosymboler
- Laminerad polyester, blank finish svart och rött på vitt
Spezifikation
Spezifikation
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010, RoHS-kompatibel med EU-direktiv 2002/95/EC |
| Alternativt artikelnummer | PIC 1804-50 *50-B7541-RLL-DC |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 250/förpackning |
| Stil | Individuella markörer på en rulle |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beskrivning | Laminerad polyester |
| För användning med (applikation) | Rörmarkörer och säkerhetsskyltar |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Tjocklek | 0.024 mm |
| Bredd (metrisk) | 50 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40 °C till 110 °C |
| Form | Diamant |
| Visad text | Komprimerad gas |
| Produkttyp | GHS Symbol Tecken |
| Färg | Svart på vitt |
| Mehr anzeigen Weniger anzeigen |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?