Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Safety Sign - Automatiserad extern hjärtdefibrillator
Produktkod. 15684317 Handla allt Brady Produkter
Change view
Höjd (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Bredd (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Höjd (metrisk) Bredd (metrisk) Förpackningsstorlek
15684317 400 mm 400 mm Varje
15634317 100 mm 100 mm Varje
15644317 148 mm 148 mm Varje
15654317 200 mm 200 mm Varje
15664317 250 mm 250 mm Varje
15674317 315 mm 315 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15684317 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 815396
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    174.00 SEK
    146.56 SEK / Paket med 1
    Save 27.44 SEK
    15% Av
I lager
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Laminerad polyester
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC E010-400x400-PE-CRD/1
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 400 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 400 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på grönt