Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Riktningspil 45° , Övre högra hörnet, Röd
Bredd (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Avsluta | Gloss |
| Material | Polyester |
| Typ av lim | Permanent Acrylic |
| Monteringstyp | Self-adhesive |
| För användning med (applikation) | Indoor and Outdoor |
| Höjd (metrisk) | 148 mm |
| Tjocklek | 0.099 mm |
| Bredd (metrisk) | 148 mm |
| Temperaturområde (metriskt) | -40°C to 110°C |
| Visa mer |