Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Riktningspil 90° , Till höger, Röd
Produktkod. 15634777
Bredd (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15634777
Brand: Brady™ 830796
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Laminerad polyester
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC A090R-200x200-PE-CRD/1
Avsluta Glans
Material Polyester
Typ av lim Permanent akryl
Monteringstyp Självhäftande
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 200 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på rött