Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Riktningspil 90° , Till höger, Röd
Produktkod. 15654777
Bredd (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15654777
Brand: Brady™ 830799
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Laminated polyester
  • For indoor and outdoor use
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Avsluta Gloss
Material Polyester
Typ av lim Permanent Acrylic
Monteringstyp Self-adhesive
För användning med (applikation) Indoor and Outdoor
Höjd (metrisk) 315 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 315 mm
Temperaturområde (metriskt) -40°C to 110°C
Form Square
Språk Global
Färg White on Red