Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Gå eller stå inte här
Produktkod. 15654647
Change view
Diameter (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
15654647 50 mm Paket med 2
15664647 100 mm Varje
15674647 200 mm Varje
15684647 315 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15654647 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 824974
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Laminerad polyester
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC P024-Dia 050-PE-SHEET/2
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 2/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
Diameter (metrisk) 50 mm
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Tjocklek 0.099 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Rund
Språk Global
Färg Svart på vitt