Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - nödutgång (vänster)
Produktkod. 15604247
Höjd (metrisk):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Bredd (metrisk):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15604247
Brand: Brady™ 814263
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Laminerad polyester
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC E001-100x100-PE-CRD/1
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på grönt