Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Brandsläckare
Produktkod. 15604357 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15604357 148 mm 148 mm Varje
15694347 100 mm 100 mm Varje
15614357 250 mm 250 mm Varje
15624357 315 mm 315 mm Varje
15634357 400 mm 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15604357 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 816879
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.35 SEK
    38.17 SEK / Paket med 1
    Save 7.18 SEK
    15% Av
I lager
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Laminerad polyester
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC F001-148x148-PE-CRD/1
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 148 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 148 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på rött