Läs mer
Brady™ Laminerad polyester ISO Säkerhetsskylt: Piktogram för brandsläckare
Produktkod. 15123299 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt på rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
15123299 Vitt på rött Varje
1 options
Produktkod. 15123299 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 816880
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.50 SEK
    50.20 SEK / Paket med 1
    Save 9.30 SEK
    15% Av
I lager
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC F001-200x200-PE-CRD/1
Avsluta Glans
Material Laminerad polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
För användning med (applikation) Inomhus & Utomhus
Höjd (metrisk) 200 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 200.00 mm
Temperaturområde (metriskt) -40° C-110° C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på rött