Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Brandslangupprullare
Produktkod. 15654367
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
148 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
15654367 315 mm 315 mm Varje
15624367 100 mm 100 mm Varje
15634367 148 mm 148 mm Varje
15644367 250 mm 250 mm Varje
15664367 400 mm 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15654367 Supplier Brady™ Supplier No. 817042
Only null left
Add to basket
Add to basket
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Laminerad polyester
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifications
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC F002-315x315-PE-CRD/1
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 315 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 315 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på rött