Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Brandstege
Produktkod. 15674377 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15674377 200 mm 200 mm Varje
15654377 100 mm 100 mm Varje
15664377 148 mm 148 mm Varje
15684377 250 mm 250 mm Varje
15694377 315 mm 315 mm Varje
15604387 400 mm 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15674377 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 817198
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.50 SEK
    50.20 SEK / Paket med 1
    Save 9.30 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Laminerad polyester
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC F003-200x200-PE-CRD/1
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 200 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på rött