Description
- Laminerad polyester
- För inomhus- och utomhusbruk
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | PIC E003-148x148-PE-CRD/1 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| För användning med (applikation) | Inomhus och utomhus |
| Höjd (metrisk) | 148 mm |
| Tjocklek | 0.099 mm |
| Bredd (metrisk) | 148 mm |
| Show More |