Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Första hjälpen
Bredd (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
315 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Laminerad polyester
- För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | PIC E003-100x100-PE-CRD/1 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 1 st |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| För användning med (applikation) | Inomhus och utomhus |
| Höjd (metrisk) | 100 mm |
| Tjocklek | 0.099 mm |
| Bredd (metrisk) | 100 mm |
| Visa mer |