Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Se bruksanvisningen/häftet
Produktkod. 15614437
Diameter (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15614437
Brand: Brady™ 818123
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Laminerad polyester
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC M002-Dia 200-PE-CRD/1
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
Diameter (metrisk) 200 mm
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Tjocklek 0.099 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Rund
Språk Global
Färg Vitt på blått