Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Säkerhetsdusch
Produktkod. 15674337
Change view
Bredd (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
300 mm
400 mm
Höjd (metrisk):
100 mm
148 mm
200 mm
300 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
15674337 100 mm 100 mm Varje
15684337 148 mm 148 mm Varje
15694337 200 mm 200 mm Varje
15604347 300 mm 300 mm Varje
15614347 400 mm 400 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15674337 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 815708
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Laminerad polyester
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC E012-100x100-PE-CRD/1
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 100 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Fyrkantig
Språk Global
Färg Vitt på grönt