Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Varning: Biologisk fara
Produktkod. 15548471 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Höjd (metrisk):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Kvantitet:
1 st
250/förpackning
3/förp.
7/förp.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 3
Paket med 7
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Kvantitet Förpackningsstorlek
15548471 100 mm 87 mm 3/förp. Paket med 3
15654707 50 mm 43 mm 7/förp. Paket med 7
15342759 100 mm 87 mm 250/förpackning 1 rulle
15367667 200 mm 173 mm 1 st Varje
15664707 315 mm 273 mm 1 st Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 15548471 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 827651
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00 SEK
    108.45 SEK / Paket med 3
    Save 37.55 SEK
    25% Av
I lager
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Laminerad polyester
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC W009-Tri 100-PE-SHEET/3
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 3/förp.
Typ av lim Permanent akryl
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 87 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 100 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Triangulär
Språk Global
Färg Svart på gult