Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Varning: Biologisk fara
Bredd (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Höjd (metrisk):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Kvantitet:
1 st
250/förpackning
3/förp.
7/förp.
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Paket med 3
Paket med 7
Varje
Beskrivning
- Laminerad polyester
- För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010:2011 |
| Alternativt artikelnummer | PIC W009- Tri 050-PE-SHEET/7 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 7/förp. |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| För användning med (applikation) | Inomhus och utomhus |
| Höjd (metrisk) | 43 mm |
| Tjocklek | 0.099 mm |
| Bredd (metrisk) | 50 mm |
| Visa mer |