Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Varning; Frätande ämne
Produktkod. 15313927 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
50 mm
Höjd (metrisk):
43 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 7
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15313927 50 mm 43 mm Paket med 7
1 options
Produktkod. 15313927 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 829721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.51 SEK
    69.52 SEK / Paket med 7
    Save 2.99 SEK
    4% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Laminerad polyester
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010:2011
Alternativt artikelnummer PIC W023- Tri 050-PE-SHEET/7
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 7/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 43 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 50 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Triangulär
Språk Global
Färg Svart på gult