Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Varning; Krossning av händer
Produktkod. 15644757 Handla allt Brady Produkter
Change view
Bredd (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Höjd (metrisk):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 7
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15644757 315 mm 273 mm Varje
15614757 50 mm 43 mm Paket med 7
15624757 100 mm 87 mm Paket med 3
15634757 200 mm 173 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15644757 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 829873
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.40 SEK
    68.70 SEK / Paket med 1
    Save 12.70 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Laminerad polyester
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC W024-Tri 315-PE-CRD/1
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 273 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 315 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Triangulär
Språk Global
Färg Svart på gult