Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Varning; Elektricitet
Produktkod. 15634717
Change view
Bredd (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Höjd (metrisk):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 7
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
15634717 50 mm 43 mm Paket med 7
15644717 100 mm 87 mm Paket med 3
15654717 200 mm 173 mm Varje
15664717 315 mm 273 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15634717 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 828093
Fyll på ditt laboratorium
Använd kampanjkoden 28007
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Laminerad polyester
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010:2011
Alternativt artikelnummer PIC W012- Tri 050-PE-SHEET/7
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 7/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 43 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 50 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Triangulär
Språk Global
Färg Svart på gult