Beskrivning
- Laminerad polyester
- För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 7010 |
| Alternativt artikelnummer | PIC W017-Tri 100-PE-SHEET/3 |
| Avsluta | Glans |
| Material | Polyester |
| Kvantitet | 3/Pk. |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| För användning med (applikation) | Inomhus och utomhus |
| Höjd (metrisk) | 87 mm |
| Tjocklek | 0.099 mm |
| Bredd (metrisk) | 100 mm |
| Visa mer |