Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Varning; Icke-joniserande strålning
Produktkod. 15664687
Bredd (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Höjd (metrisk):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 7
Varje
Produktkod. 15664687
Brand: Brady™ 827057
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Laminerad polyester
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010:2011
Alternativt artikelnummer PIC W005- Tri 050-PE-SHEET/7
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 7/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 43 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 50 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Triangulär
Språk Global
Färg Svart på gult