Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Varning; Radioaktivt material eller joniserande strålning
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
Brand: Brady™ 826763
106.31 SEK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Laminerad polyester
- För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
ISO 7010 | |
Glans | |
3/Pk. | |
Inomhus och utomhus | |
0.099 mm | |
-40 °C till 110 °C | |
Global |
PIC W003-Tri 100-PE-SHEET/3 | |
Polyester | |
Permanent akryl | |
87 mm | |
100 mm | |
Triangulär | |
Svart på gult |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Varning; Radioaktivt material eller joniserande strålning > W x H: 100 x 87 mm
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering