Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Varning; Radioaktivt material eller joniserande strålning
Produktkod. 15694677
Change view
Bredd (metrisk):
50 mm
100 mm
200 mm
315 mm
Höjd (metrisk):
43 mm
87 mm
173 mm
273 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 7
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Bredd (metrisk) Höjd (metrisk) unitSize
15694677 315 mm 273 mm Varje
15664677 50 mm 43 mm Paket med 7
15674677 100 mm 87 mm Paket med 3
15684677 200 mm 173 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15694677 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 826765
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Laminerad polyester
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC W003-Tri 315-PE-CRD/1
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 1 st
Typ av lim Permanent akryl
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Höjd (metrisk) 273 mm
Tjocklek 0.099 mm
Bredd (metrisk) 315 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Triangulär
Språk Global
Färg Svart på gult