Läs mer
Brady™ Laminerad polyester: ISO Säkerhetsskylt - Använd andningsskydd
Produktkod. p-7159909
Diameter (metrisk):
50 mm
100 mm
315 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Varje
Produktkod. 15624537
Brand: Brady™ 820355
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skylt överensstämmer med ISO 7010.
  • Laminerad polyester
  • För inomhus- och utomhusbruk
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 7010
Alternativt artikelnummer PIC M017-Dia 050-PE-SHEET/2
Avsluta Glans
Material Polyester
Kvantitet 2/Pk.
Typ av lim Permanent akryl
Diameter (metrisk) 50 mm
För användning med (applikation) Inomhus och utomhus
Tjocklek 0.099 mm
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 110 °C
Form Rund
Språk Global
Färg Vitt på blått